方案
>98% (SDS-PAGE)
用途
sufficient for 192 tests
包装
kit of 1
制造商/商品名称
Roche
技术
ELISA: suitable
储存温度
2-8°C
一般描述
hGH ELISA试剂盒专一检测人生长激素(hGH)。不会与大鼠生长激素发生交叉反应。没有检测过与人同源物TSH、FSH和LH的交叉反应。试剂盒提供hGH蛋白(来源于大肠杆菌)用于绘制标准曲线,附有免疫法测定的批次特定含量数据。
hGH标准品
试剂盒提供hGH蛋白(来源于大肠杆菌)用于绘制标准曲线,附有免疫法测定的批次特定含量数据。
hGH标准品
试剂盒提供hGH蛋白(来源于大肠杆菌)用于绘制标准曲线,附有免疫法测定的批次特定含量数据。
人生长激素(hGH)分析系统与其他常用报告蛋白(CAT、β-Gal或荧光素酶)的关键区别在于:hGH属分泌型蛋白,检测的是培养基上清液样本,因此:(i)无需裂解细胞,(ii)可连续监测瞬时表达动态,并且(iii)检测后细胞还可用于其他用途(如RNA分离)。此外,人生长激素(hGH)是哺乳动物基因,可能有助于hGH mRNA在大多数哺乳动物细胞中的超高稳定性。
采用标准的同位素实验方案,根据细胞类型和检测方法的灵敏度,可在转染约24小时后监测分泌到培养基上清液中的hGH蛋白。通常采用免疫放射分析法(IRMA)定量测定hGH,线性检测范围约为0.1-50ng hGH/ml。
采用标准的同位素实验方案,根据细胞类型和检测方法的灵敏度,可在转染约24小时后监测分泌到培养基上清液中的hGH蛋白。通常采用免疫放射分析法(IRMA)定量测定hGH,线性检测范围约为0.1-50ng hGH/ml。
特异性
该hGH ELISA特异性检测人生长激素(hGH),不会与大鼠生长激素发生交叉反应。
特点和优势
- 标准化:可直接比较不同组实验的数据(即使使用不同生产批次的试剂盒)
- 更灵敏:hGH ELISA法的检测灵敏度约为hGH同位素法的20倍。
- 更专一:hGH ELISA与大鼠生长激素无交叉反应
- 更快速:尽早测定hGH表达水平(转染后18小时),整个过程仅需大约4小时。
- 易于使用:遵循标准的ELISA实验方案
包装
1 个试剂盒包含 9 种组份。
产品规格
检测时间:约4小时
样本材料:培养上清液
灵敏度:≥5pg/ml (≥1pg/well)
标准品:试剂盒提供hGH蛋白(来源于大肠杆菌)用于绘制标准曲线,附有免疫法测定的批次特定含量数据。
样本材料:培养上清液
灵敏度:≥5pg/ml (≥1pg/well)
标准品:试剂盒提供hGH蛋白(来源于大肠杆菌)用于绘制标准曲线,附有免疫法测定的批次特定含量数据。
原理
hGH ELISA人生长激素检测试剂盒采用的是夹心酶联免疫吸附检测技术(ELISA)。微孔板孔表面预结合hGH抗体(抗hGH)。首先在微孔板孔中加入含分泌型hGH的培养上清液,所有hGH均结合孔表面的hGH抗体。接着加入地高辛标记的hGH抗体(抗hGH-DIG),与hGH结合。下一步加入过氧化物酶标记的地高辛抗体(抗DIG-POD),与地高辛结合。最后,加入过氧化物酶底物ABTS。过氧化物酶可催化底物裂解生成有色反应产物。使用ELISA酶标仪(微孔板读板机)测定样本吸光度,吸光度值与培养上清液中的hGH水平成正比。采用含底物增强剂的过氧化物酶底物(ABTS)可提高检测灵敏度。
制备说明
工作溶液:溶液1 hGH储液(瓶1)
用0.5 ml双蒸水重悬冻干剂。根据标签上的批次特定数据计算蛋白浓度(终浓度约为10 ng/ml)。该溶液用于制备hGH标准品,建立hGH校准曲线(参见说明书7.2节:hGH标准品制备)。
溶液2 抗hGH-DIG(瓶2)
用0.5 ml双蒸水重悬冻干剂(终浓度100 μg/ml)。
溶液2a 抗hGH-DIG工作稀释液
配制抗hGH-DIG工作稀释液时,用样本缓冲液(溶液7)稀释抗hGH-DIG溶液(100 g/ml)至1 μg/ml的终浓度((例如,100 μl重悬抗hGH-DIG溶液 + 9.9 ml溶液7,50孔)。工作稀释液应在临用前新鲜配制,不可储存。
溶液3 抗DIG-POD(瓶3)
用0.5 ml双蒸水重悬冻干剂(终浓度20 U/ml)。切勿添加叠氮化钠!
溶液3a 抗DIG-POD工作稀释液
制备抗DIG-POD工作稀释液时,用样本缓冲液(溶液7)稀释重悬抗DIG-POD溶液(20 U/ml)至终浓度200 mU/ml(例如, 100 μl 重悬抗DIG-POD溶液 + 9.9 ml溶液7,50孔)。工作稀释液应在用前现配,不可储存。
溶液4 POD底物(瓶4)
即用型溶液。
溶液5 POD底物,含底物增强剂(瓶4和5)
如预计样本中的hGH浓度偏低时,则向每ml溶液4中添加1 mg底物增强剂(瓶5),15-25 °C搅拌30 min混匀。溶液仅能稳定2小时,因此需在用前现配。切记,仅在hGH浓度偏低时添加底物增强剂!
溶液6 洗涤缓冲液,1×(瓶6)
配制即用型洗涤缓冲液时,将1份10x浓缩洗涤缓冲液(瓶6)与9份双蒸水混合。
溶液7 样本缓冲液(瓶7)
该溶液可直接使用。临用前充分混匀。请勿添加叠氮化钠。
储存条件(工作溶液):溶液1 hGH储液(瓶1)
该重悬液2-8°C可稳定存放2个月。如需长期保存,在-15至-25°C或以下分装储存。
溶液2 抗hGH-DIG(瓶2)
该重悬液2-8°C可稳定存放2个月。如需长期保存,在-15至-25°C或以下分装储存。
溶液2a 抗hGH-DIG工作稀释液
该工作稀释液应在临用前新鲜配制,不可储存。
溶液3 抗DIG-POD(瓶3)
该重悬液2-8°C可稳定存放6个月。切勿冻存!
溶液3a 抗DIG-POD工作稀释液
该工作稀释液应在临用前新鲜配制,不可储存。
溶液4 POD底物(瓶4)
该溶液2-8 °C储存时,在标签所示有效期之前均稳定。
POD底物,含底物增强剂(瓶4和5)
溶液仅能稳定2小时,因此需在用前现配。
溶液6 洗涤缓冲液,1×(瓶6)
该复溶液可在2-8°C下稳定存放6个月。
溶液7 样本缓冲液(瓶7)
由于溶液不含防腐剂,建议开瓶后在-15至-25 °C下分装储存。
用0.5 ml双蒸水重悬冻干剂。根据标签上的批次特定数据计算蛋白浓度(终浓度约为10 ng/ml)。该溶液用于制备hGH标准品,建立hGH校准曲线(参见说明书7.2节:hGH标准品制备)。
溶液2 抗hGH-DIG(瓶2)
用0.5 ml双蒸水重悬冻干剂(终浓度100 μg/ml)。
溶液2a 抗hGH-DIG工作稀释液
配制抗hGH-DIG工作稀释液时,用样本缓冲液(溶液7)稀释抗hGH-DIG溶液(100 g/ml)至1 μg/ml的终浓度((例如,100 μl重悬抗hGH-DIG溶液 + 9.9 ml溶液7,50孔)。工作稀释液应在临用前新鲜配制,不可储存。
溶液3 抗DIG-POD(瓶3)
用0.5 ml双蒸水重悬冻干剂(终浓度20 U/ml)。切勿添加叠氮化钠!
溶液3a 抗DIG-POD工作稀释液
制备抗DIG-POD工作稀释液时,用样本缓冲液(溶液7)稀释重悬抗DIG-POD溶液(20 U/ml)至终浓度200 mU/ml(例如, 100 μl 重悬抗DIG-POD溶液 + 9.9 ml溶液7,50孔)。工作稀释液应在用前现配,不可储存。
溶液4 POD底物(瓶4)
即用型溶液。
溶液5 POD底物,含底物增强剂(瓶4和5)
如预计样本中的hGH浓度偏低时,则向每ml溶液4中添加1 mg底物增强剂(瓶5),15-25 °C搅拌30 min混匀。溶液仅能稳定2小时,因此需在用前现配。切记,仅在hGH浓度偏低时添加底物增强剂!
溶液6 洗涤缓冲液,1×(瓶6)
配制即用型洗涤缓冲液时,将1份10x浓缩洗涤缓冲液(瓶6)与9份双蒸水混合。
溶液7 样本缓冲液(瓶7)
该溶液可直接使用。临用前充分混匀。请勿添加叠氮化钠。
储存条件(工作溶液):溶液1 hGH储液(瓶1)
该重悬液2-8°C可稳定存放2个月。如需长期保存,在-15至-25°C或以下分装储存。
溶液2 抗hGH-DIG(瓶2)
该重悬液2-8°C可稳定存放2个月。如需长期保存,在-15至-25°C或以下分装储存。
溶液2a 抗hGH-DIG工作稀释液
该工作稀释液应在临用前新鲜配制,不可储存。
溶液3 抗DIG-POD(瓶3)
该重悬液2-8°C可稳定存放6个月。切勿冻存!
溶液3a 抗DIG-POD工作稀释液
该工作稀释液应在临用前新鲜配制,不可储存。
溶液4 POD底物(瓶4)
该溶液2-8 °C储存时,在标签所示有效期之前均稳定。
POD底物,含底物增强剂(瓶4和5)
溶液仅能稳定2小时,因此需在用前现配。
溶液6 洗涤缓冲液,1×(瓶6)
该复溶液可在2-8°C下稳定存放6个月。
溶液7 样本缓冲液(瓶7)
由于溶液不含防腐剂,建议开瓶后在-15至-25 °C下分装储存。
分析说明
与大鼠生长激素无交叉反应。没有检测过与人同源物TSH、FSH和LH的交叉反应。
其他说明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- hGH (human growth hormone)
- Anti-hGH-digoxigenin (anti-hGH-DIG) antibody, lyophilizate
- Anti-Digoxigenin-POD antibody, lyophilizate
- POD Substrate ready-to-use
- Substrate Enhancer
- Washing Buffer 10x concentrated
- Sample Buffer
- Microplates (24x8 wells), precoated with anti-hGH (2)
- Self-adhesive Plate Cover Foils (6)
查看所有结果 (9)
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
Jessica R Chaffey et al.
Scientific reports, 11(1), 15624-15624 (2021-08-04)
The generation of a human pancreatic beta cell line which reproduces the responses seen in primary beta cells, but is amenable to propagation in culture, has long been an important goal in diabetes research. This is particularly true for studies
Gabriela da Silva Xavier et al.
The Biochemical journal, 371(Pt 3), 761-774 (2003-02-19)
AMP-activated protein kinase (AMPK) has recently been implicated in the control of preproinsulin gene expression in pancreatic islet beta-cells [da Silva Xavier, Leclerc, Salt, Doiron, Hardie, Kahn and Rutter (2000) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 97, 4023-4028]. Using pharmacological and
Woo-Jae Park et al.
Neuroscience letters, 444(3), 240-244 (2008-09-02)
Leucine-rich glioma inactivated 3 (LGI3) is a member of LGI/epitempin (EPTP) family. The biological function of LGI3 and its association with disease are not known. We previously reported that mouse LGI3 was highly expressed in brain in a developmentally and
Chelsea E Stamm et al.
mSphere, 4(3) (2019-06-07)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb), the causative agent of tuberculosis, is one of the most successful human pathogens. One reason for its success is that Mtb can reside within host macrophages, a cell type that normally functions to phagocytose and destroy infectious