Merck
CYTODET-RO
Roche
细胞毒性检测试剂盒PLUS (LDH)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001), sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001), kit of 1 (4 components), suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
400 TESTS
$447.00
2000 TESTS
$1,420.00
$447.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
400 TESTS
$447.00
2000 TESTS
$1,420.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.55
$447.00
请联系客服了解存货情况
形狀
liquid
品質等級
用途
sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001)
包裝
kit of 1 (4 components)
製造商/商標名
Roche
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles
技術
protein quantification: suitable
λmax
490-492 nm
應用
cell analysis
detection
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
−20°C
一般說明
该方法是一种非放射性比色测定法,适用于细胞死亡和细胞裂解的高通量定量,其基于从受损细胞的细胞质释放到上清液中的乳酸脱氢酶(LDH)活性进行测定。细胞毒性检测试剂盒PLUS (LDH)可以在均质形式的样品中进行,并且不需要转移和离心步骤以将上清液与细胞进行分离。可通过一定的反应条件,停止显色反应。
應用
  • 细胞毒性检测试剂盒PLUS (LDH)是一种快速、灵敏且简单的方法,可通过使用96孔或384孔板,测定受损细胞释放的LDH活性来定量细胞毒性/细胞溶解。该试剂盒可以用于许多不同的 体外 细胞系统(当质膜发生损伤时)。例如:检测和定量细胞介导的细胞毒性。[1][2][3]
  • 确定介质诱导的细胞溶解。
  • 确定环境和医学研究中,以及食品、化妆品和制药行业中的化合物的细胞毒性潜力。
  • 生物反应器中细胞死亡的测定。
该检测方法可测量受损细胞释放的LDH活性。[4]其可在96孔板中完成。
特點和優勢
  • 灵活:该检测可以确定许多不同体外细胞系统中质膜损伤程度。
  • 安全:该检测不需要使用放射性同位素。
  • 准确:该检测的结果与裂解细胞的数量具有强的相关性。
  • 灵敏:该方法可以检测低细胞数。
  • 快速:该检测可以在多孔ELISA读数器上对测定结果进行检测,其允许同时处理多个样品。
  • 方便:该检测不需要预标记步骤。
包裝
1个试剂盒包含4个组分
  • 04744926001(1个试剂盒包含4个组分)
  • 04744934001(1个试剂盒包含4个组分)
準備報告
工作溶液:催化剂:
将冻干物溶于1ml双蒸水中,孵育10分钟,然后进行彻底搅拌。
反应混合物:
可用于100次测试:使用前,将250μl重构催化剂与11.25ml染料溶液混合
可用于400次测试:使用前,将1ml重构催化剂加入45ml染料溶液并充分混合。
注意:如果您在“染料溶液”中观察到晶体,请在37°C下摇动瓶子至少1小时。剩余的沉淀物不会影响性能。
注意:产品冷冻期间会形成沉淀物。应避免反复冻融。
注意:用前现配。请勿储存反应混合物。
储存条件(工作溶液):冻干粉可在2至8℃下保持稳定。
当储存在2至8°C时,重构的催化剂溶液、染料溶液、裂解溶液和终止溶液可保持稳定
  • 四周
  • ,当储存在15至25°C时,可保持稳定两天
  • 如需长期储存(最长3个月),请将瓶子储存在-15至-25°C。
  • 将溶液冷冻和解冻多达三次不会显著降低其性能。当在染料溶液中看到晶体时,请在37°C下摇动瓶子至少1小时。剩余的沉淀物不会影响性能。由于沉淀物可在产品冷冻期间形成,因此应避免反复冻融。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
  • Dye Solution (INT and sodium lactate)
  • Lysis Solution
  • Stop Solution
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Mariana Malvicini et al.
Oncoimmunology, 1(7), 1038-1047 (2012-11-22)
The use of conventional cytotoxic agents at metronomic schedules, alone or in combination with targeted agents or immunotherapy, is being explored as a promising anticancer strategy. We previously reported a potent antitumor effect of a single low-dose cyclophosphamide and interleukin-12
Nithya Subramanian et al.
Nucleic acid therapeutics, 25(1), 47-52 (2014-12-17)
The miR-17∼92. or oncomiR-1, cluster encodes oncogenic microRNAs (miRNAs), and it also promotes retinoblastoma (RB) tumor formation. Antagomir and miRNA mimics based approaches are widely tried against oncogenic and tumor suppressive miRNAs. Other methods for targeting cancer related miRNAs are
Yuchen Cai et al.
International journal of molecular medicine, 31(4), 904-912 (2013-02-22)
Mammalian target of rapamycin (mTOR) is a serine/threonine protein kinase and a key element in the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/protein kinase B (Akt) signaling pathway. Moreover, it is a negative regulator of autophagy and acts as a central regulator in cell
Xiang Jun Zeng et al.
Peptides, 30(6), 1144-1152 (2009-05-26)
Apelin, the endogenous ligand of the G protein-coupled APJ receptor, is a peptide mediator with emerging regulatory actions in the heart. We aimed to determine whether the endogenous apelin/APJ system is an intrinsic protective pathway in ischemic/reperfusion injury. A Langendorff
Haibin Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 297(2), 100537-100537 (2021-03-17)
The present study aimed to explore specific mechanisms involved in mediating the neuroprotective effects of Smad ubiquitination regulatory factor 2 (Smurf2) in cerebral ischemic injury. A middle cerebral artery occlusion (MCAO) mouse model and an oxygen-glucose deprivation (OGD)-treated neuron model
商品
用于维持高质量经验证的无污染细胞培养的质量控制指南。免费下载ECACC手册。
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.