Merck
11427598910
Roche
生物素-16-ddUTP
≥98% (HPLC), solution, 1 mM, suitable for hybridization
别名:
Bio-16-ddUTP 四锂盐, 5-(N-[N-生物素-ε-氨基己酰基-γ-氨基丁酰基] -3-氨基烯丙基)-2′,3′-二脱氧尿苷5′-三磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H52N7O17P3S
分子量:
931.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116100
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solution
分子量
955.5 (biotin-16-ddUTP-Li4)
包裝
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
製造商/商標名
Roche
濃度
1 mM
技術
hybridization: suitable
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生物素-16-ddUTP,四锂盐;1mM
應用
  • 生物素-16-ddUTP 可用作末端转移酶的底物
  • DNA 聚合酶 I(全酶和 Klenow 片段)
  • T4 DNA 聚合酶
  • Taq DNA 聚合酶和逆转录酶(例如,转录因子)。
生物素-16-ddUTP 优先用于末端转移酶、重组和标记 DNA 的寡核苷酸 3′-端标记。
  • 生物素标记的寡核苷酸可用作杂交探针,用于:DNA 和 RNA 转移
  • 菌落和噬菌斑筛查
  • 原位 杂交
除了常见的杂交技术外,生物素标记的寡核苷酸还特别适用于筛选表达文库中的序列特异性 DNA 结合蛋白例如转录因子。
随后可以使用抗生蛋白链菌素-AP 偶联物进行核酸检测,通过 ELISA 检测标记的低聚物。
通过掺入单个生物素标记的双脱氧尿苷-三磷酸(生物素-ddUTP),用末端转移酶在寡核苷酸的 3′ 端进行酶标记。
它已用在表面等离振子共振(SPR)技术中将体外转录的 tmRNA 生物素化。它已用在比较基因组杂交过程中的标准缺口翻译反应中对肿瘤 DNA 进行标记。
特點和優勢
生物素通过酰胺键与二脱氧尿苷三磷酸结合。
品質
典型分析:至少 85% 生物素-16-ddUTP(HPLC,区域 %)。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Takahiro Okada et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 68(11), 2319-2325 (2004-11-27)
Escherichia coli ribosomal protein S1 is composed of six repeating homologous oligonucleotide/oligosaccharide-binding fold (OB folds). In trans-translation, S1 plays a role in delivering transfer-messenger RNA (tmRNA) to stalled ribosomes. The second OB fold of S1 was found to be protected
Microarray-based method for detection of unknown genetic modifications.
Torstein T, et al.
BMC biotechnology, 7(1), 91-91 (2007)
Peter Liebisch et al.
British journal of haematology, 122(2), 193-201 (2003-07-09)
Chromosomal abnormalities, such as 13q deletions, are emerging as important prognostic factors in multiple myeloma. Fluorescence in situ hybridization (FISH) using specific DNA probes is the technique most widely used for the determination of genomic aberrations in this disease. The
Highly polymorphic microsatellite markers for the short-snouted seahorse (Hippocampus hippocampus), including markers from a closely related species the long-snouted seahorse (Hippocampus guttulatus).
van de Vliet M S, et al.
Conservation genetics resources, 1(1), 93-93 (2009)
Hadar Golan Berman et al.
International journal of molecular sciences, 22(11) (2021-06-03)
Cisplatin is a chemotherapy drug that kills cancer cells by damaging their DNA. In human cells, this damage is repaired primarily by nucleotide excision repair. While cisplatin is generally effective, many cancers exhibit initial or acquired resistance to it. Here