Merck
10481238001
Roche
pBR322 DNA
solution, pkg of 200 μL (250 μg/ml)
别名:
dna,pbr 322
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106610
形狀
solution
包裝
pkg of 200 μL (250 μg/ml)
製造商/商標名
Roche
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
一般說明
用于克隆双酶切限制性片段的质粒。
應用
选择重组 DNA。氨苄西林基因中的 Pst I 和 Pvu I 切割位点,或四环素基因中的 Cla I、Hind III、BamH I 和 Sal I 位点允许插入外源 DNA 片段,并使其中一个基因失活。pBR322 DNA 已被用于研究人工金属核酸酶活性。
序列
链长 4,361 bp
外觀
溶液,250μg/ml,溶于 10 mM Tris-HCl,1 mM EDTA,pH 8.0,即用型
儲存和穩定性
使用前储存于-15至-25°C。解冻后,储存于2-8°C。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
访问文档库
其他客户在看
Andreea Prisecaru et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(21), 8599-8615 (2013-10-18)
The synthetic chemical nuclease, [Cu(1,10-phenanthroline)2](2+), has stimulated research within metallonuclease development and in the area of cytotoxic metallodrug design. Our analysis reveals, however, that this agent is "promiscuous" as it binds both dsDNA and protein biomolecules, without specificity, and induces