Merck
所有图片(4)
主要文件
ZIQEP0D00
Milli-Q
E-POD®纯水远程分配器
For use with Milli-Q® IQ & IX 7003/05/10/15, Intelligent pure water dispenser
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$4,620.00
$4,620.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$4,620.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
$4,620.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
E-POD®
參數
2 L/min flow rate
5.5 kg operating weight
高度 × 直徑 × 寬度
27.6 in. × 10.6 in. × 8.3 in.
輸入
potable tap water
輸出
type 2 water (> 5 MΩ·cm) (25°C)
傅導性
0.2 μS/cm at 25 °C (water output)
相容性
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
快速方便地获得2型纯水。符合人体工学的分配器紧凑和直观,支持高效的工作环境。基本系统功能在E-POD®触摸屏界面上可方便地调出。
應用
E-POD®远程分配器设计用于灵活交付2型纯水,结合可变流量和体积分配。
特點和優勢
  • 一个E-POD®分配器可连接到Milli-Q® IQ 7003/05/10/15水纯化系统。
  • 两个E-POD®分配器可连接到Milli-Q® IQ 7003/05/10/15水纯化系统。
  • 提高最高2 L/min的加压纯水。
  • 3个不同的最终过滤器可以连接到目标特定的污染物,并在分配纯水时去除。
  • 5英寸触摸屏、明亮的彩色LCD显示器,易于阅读,使用方便,即使戴上手套。与眼睛齐平,可定向(120°)。
  • 操作和分配模式的导航是直观的,无需花时间通过多个菜单来查找信息。
  • 图形图标显示,便于所有用户快速,轻松地操作系统。
  • 屏幕上显示综合信息(水质、系统状态、水箱液位、操作模式、分配体积),可随时分配预期的水质。
  • 分配纯水的两种模式:
可变流量(通过分配轮提供2种不同的流量:低流量到最高2 L/min的满流量)。
容积式水分配自动提供特定的水体积,从20 mL到100 L(以1 mL增量)。
  • 饮水机有1500多个位置(最多30个水平切口位置,360°左右,54个垂直切口位置)。因此,日常操作更容易,因为分配器适应了实验室中所有容器的大小和形状。
  • 可安装在壁挂式水平铰接延伸段上,提供最大的工作台空间。
法律資訊
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Milli-Q®超纯水始终为您的科研工作注入信心。探索我们的扩展型系统以了解实验室纯水解决方案如何全面满足您的需求并突破实验室瓶颈。
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.