主要文件
XXSPTFF03
Millipore
Pellicon®单程切向流过滤盒式膜包浓缩液收集板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151800
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
物料
316L stainless steel housing
质量水平
技术
tangential flow filtration (TFF): suitable
配件
3/4 in. sanitary flange drain/vent (TC)
应用
liquid formulation
一般描述
Pellicon单程TFF膜包回流液收集板用于收集盒式膜包单程切向流过滤(SPTFF)的回流液,包括Pellicon 3 0.57 m2、Pellicon 3 1.14 m2或Pellicon 2 0.5 m2盒式膜包。
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany