主要文件
Z654558
Julabo® circulators for flammable bath fluids
F25-EH
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$7,230.00
$7,230.00
预计发货时间2025年6月02日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$7,230.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.77
$7,230.00
预计发货时间2025年6月02日详情
AC/DC 輸入
230 V
特點
CE compliant
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
F25-EH
Julabo 9118625
存貨情形
available only in EU
參數
-28-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
冷卻容量
200 W (at 0 °C)
260 W (at 20 °C)
60 W (at -20 °C)
加熱器容量
2 kw
浴槽開口寬度 × 長度 × 直徑
12 cm × 14 cm × 14 cm
容量
4.5 L
容積
4.5 L
4500 mL
重量
30 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Extended working temperature ranges
  • Suitable for use with flammable bath fluids
  • Classification III according to DIN 12876-1
  • LED temperature display
  • Key pad allows automatic toggle to display actual values
  • PID temperature control
  • Adjustable high temperature cut off, with self protecting low liquid level for flammable bath fluids
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)