主要文件
XX8000025
Millipore
管路,1/4 in.I.D.x 7.6 m,硅胶
Peristaltic pump use
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151800
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
物料
silicone
参数
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
内径
6.4 mm (0.25 in.)
长度
7.6 m (25 ft)
外径
9.5 mm (0.375 in.)
应用
蠕动泵用途