主要文件
XX6602500
Millipore
溶剂过滤分配器,25 mm
别名:
Filter Dispenser, Solvent Dispenser
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
产品XX6602500监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
PTFE gasket
PTFE seal
PTFE tubing
borosilicate glass flask
glass elbow(s)
glass nozzle (for dispensing)
neoprene bulb
neoprene stopper
stainless steel holder (for filter)
质量水平
技术
vacuum filtration: suitable
高度
31.8 cm
直径
25 mm
过滤面积
3.9 cm2
培养瓶容量
1 L
应用
filtration
运输
ambient
相关类别
一般描述
超净并通过挤压瓶分配少量溶剂。这种手压操作分配器的特征是过滤器支架配有输送管。用于将过滤后的溶剂直接作用于表面。
特点&优点:
•集成手动泵无需外部泵
•可容纳高达1L的溶剂
应用:
污染分析前的溶剂过滤,机加工部件和收集容器的溶剂冲洗
XX6602500溶剂过滤分配器
更换部件
XX6602501烧瓶和氯丁橡胶塞
XX3002502过滤器支架垫圈,PTFE
XX3002510过滤器支架支撑筛,不锈钢