主要文件
XX6200004
Millipore
气溶胶适配器,鲁尔接口至1/4 in.– 3/8 in.内径软管,不锈钢
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
产品XX6200004监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
stainless steel
质量水平
无菌性
non-sterile
内径
6.3 mm (0.25 in.)
运输
ambient
一般描述
Millipore有多种配件、适配器、阀门、量规和管路,可与Millipore过滤系统配合使用。除规定的例外情况外,构造材料为300系列不锈钢。
按照惯例,三夹(TC)接头被称为1 1/2"、2" etc. 1 1/2" TC接头连接到1”或1 1/2”O.D.管尺寸。2”TC接头连接至2”O.D.仅管尺寸。
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
商品
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application
相关内容
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application