主要文件
XX1004704
Millipore
Glass funnel, 300 mL, borosilcate
Accessories for filter holders for sample preparation.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
材料
borosilicate glass
直徑
47 mm
漏斗容量
300 mL
應用
filtration
運輸包裝
ambient
一般說明
REMOVE FROM SCOPE
應用
Accessories for filter holders for sample preparation.