材料
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
品質等級
產品線
EMPROVE® Filter
製造商/商標名
Viresolve®
參數
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Scale studies/Pilot)
高度
5.92 cm (2.33 in.)
長度
18.62 cm (7.33 in.)
寬度
9.22 cm (3.63 in.)
設備尺寸
1.1 in.
過濾面積
0.017 m2
雜質
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
接頭
1/4 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
3/4 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
设备配置:Modus 1.1装置
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
- 生物截留:细小病毒
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:蛋白纯化
- 预期用途:病毒清除
- 使用说明:参见产品附带的用户指南
- 储存声明:室温储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维脱落”过滤器标准的材料制造。
分析報告
TOC/电导率
灭菌和50 L/m²受控水冲洗后,按USP <64>检测,样品TOC小于500 ppb,按USP <64>检测,电导率小于1.3 µS/cm。
灭菌和50 L/m²受控水冲洗后,按USP <64>检测,样品TOC小于500 ppb,按USP <64>检测,电导率小于1.3 µS/cm。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。根据安全工程规范(sound engineering practice)设计和生产,确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
商品
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.