主要文件
TX1060
Supelco
1,2,4-Trichlorobenzene
Meets ACS Specifications
别名:
1,2,4-Trichlorobenzene, acs solvents
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
1,2,4-C6H3Cl3
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
204-428-0
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽压
1.3 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (corrected for water content, GC)
表单
liquid
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
颜色
APHA: ≤10
沸点
213.5 °C/1013 hPa
mp
17 °C
转变温度
flash point 99 °C
溶解性
0.049 g/L
密度
1.45 g/cm3 at 20 °C
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
应用
Meets ACS Specifications
分析说明
Assay (GC, corrected for water content)99.0% minColor (APHA)10 maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsTitrable acid0.0003meq/g maxWater (H2O)0.02% max
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113.0 °C - closed cup