文件
TT-1L-BK
Millipore
单克隆对照
BIOSCOT Monoclonal Control
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.47
抗體表格
unpurified
品質等級
無性繁殖
monoclonal
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 L
製造商/商標名
BIOSCOT
濃度
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
7.1-7.3
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
含0.1% (w/v)叠氮钠
通过0.22μm终端过滤器过滤
保质期:48个月(从过滤日期起算)。
成品符合欧盟体外诊断指令附录IV(Annex IV of the EU IVD directivev)要求,支持CE注册。
仅供体外诊断使用
應用
大瓶装
用于试管法、玻片法和微量板法
法律資訊
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3