主要文件
TANKBI030
Milli-Q
储罐
30 L underbench polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
别名:
30升聚乙烯台下储罐
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104200
NACRES:
JA.13
价格与库存信息目前不能提供
物料
polyethylene reservoir
特点
Stores and protect pure water
包装
pkg of 1 unit
参数
30 kg operating weight (66.1 lb)
高度 × 直径
54 cm (21.3 in.) × 38 cm (14.96 in.), with Vent Filter clearence
容量
30 L
体积
30 L
30000 mL
相容性
for use with AFS®
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该工作台下的30升聚乙烯(PE)储罐可保持一致纯度的储存水,并提供有效的保护,防止空气中的污染物。
储罐储存由Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference、Milli-Q® Direct, Direct-Q®、Direct-Q® UV、RiOs、RiOs Essential, AFS® D和AFS® Essential水纯化系统提供的纯水。
应用
这款 PE 储水箱是您纯水的可靠储存解决方案。
特点和优势
  • 紧凑,节省空间的设计。
  • 结合了最新的技术发展和先进的功能,可以以一致的纯度存储水。
  • 选择PE是因为其可提取物的释放量最小。
  • 不透明的墙壁可阻止阳光照射以防止藻类形成。
  • 光滑的内表面可防止生物膜形成。
  • 圆柱形可最大程度地减少与水接触的表面积。
  • 锥形储水箱底座可以在消毒过程中完全排水并便于冲洗。
  • 纯水可平稳地流入水箱底部,以防止吸收二氧化碳。
  • 前阀可手动分配纯水。
  • 分配阀可与其他实验室设备连接。
  • 气密的盖子可阻止空气进入水箱。
  • 储水箱通风过滤器(不包括在内)保护水免受空气污染物的侵害。
  • 无菌溢流功能通过避免排水管的逆向污染来保持水质。
  • 大型顶部开口允许在消毒过程中进行手动清洁。
法律信息
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany