主要文件
TANKA050
Milli-Q
储罐
50 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 and Type 3) water quality
别名:
储罐架 - 50升
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EACH
$2,820.00
$2,820.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 EACH
$2,820.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104200
NACRES:
JA.13
$2,820.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
物料
polyethylene
包装
pkg of 1 unit
参数
49 kg operating weight (108.1 lb)
高度 × 直径
70.8 cm (27.6 in.) × 38 cm (14.8 in.)
容量
50 L
体积
50 L
50000 mL
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
储罐独特的设计可保护纯水,防止停滞和细菌污染,更好地保障了储存水的质量。这种高质量的聚乙烯储罐结构紧凑,在有限的空间内更容易安装。
储罐储存由Milli-Q® IQ 7003/05/10/15、Milli-Q® IX 7003/05/10/15和Milli-Q® EQ 7000/08/16水纯化系统生产的纯水。
应用
这种智能纯水储罐框架应与Milli-Q® IQ/IX/EQ 储罐顶部组件相结合,以提供细菌、颗粒和CO2 污染的多靶向预防。
特点和优势
在储罐内(储罐框架与储罐顶部),通过4个内置功能保持纯水质量:
  • 无缝集成式通气过滤器提供改进的防空气污染物保护功能。
  • 自动消毒模块(ASM)采用集成式无汞ECH2O® UVC LED,以265 nm发射,定期照射储存的水和水箱壁,防止细菌生长和生物膜形成。
  • 溢流传感器取代了与排水管和油箱前球阀的液压溢流连接,消除了回流污染源。
  • 压力液位传感器取代浮动液位传感器,消除了空气和水面之间生物膜形成源。
法律信息
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Milli-Q®超纯水始终为您的科研工作注入信心。探索我们的扩展型系统以了解实验室纯水解决方案如何全面满足您的需求并突破实验室瓶颈。
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.