主要文件
SYMBA4VP1
Millipore
Steritest® Symbio泵验证方案
A4 paper format
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116500
NACRES:
NB.79
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pumps
一般描述
Steritest® Symbio泵验证协议设计用于帮助技术人员确保Symbio泵具有一致的性能。该产品符合GMP要求,包括验证主计划(VMP)、安装确认(IQ)、操作确认(OQ)和性能确认(PQ)测试协议。除上述外,还提供了可直接填写的报表格式。
应用
Steritest® Symbio泵验证协议是符合GMP的可直接使用验证协议以及可直接填写的报表格式。
法律信息
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany