主要文件
SLHAR33SS
Millipore
Millex MCE针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
别名:
0.45 μm MCE针式过滤器, MF-Millipore MCE针式过滤器, Millex-HA针式过滤器, 混合纤维素酯针式过滤器
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 PKG
$317.00
$317.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
50 PKG
$317.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
NACRES:
NB.24
$317.00
请联系客服了解存货情况
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
品質等級
描述
Female Luer-Lok/Male Luer slip
無菌
ethylene oxide treated
sterile
產品線
Millex
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millex SLHAR33SS
Millipore
參數
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
技術
sterile filtration: suitable
高度
27 mm
直徑
33 mm
容積
100 mL
顏色
blue
基質
MF-Millipore
孔徑
0.45 μm
輸入
aqueous solution(s)
tissue culture medium
起泡點
≥30 psi, water
接頭
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
一般說明
Millex 无菌针式过滤器是对有机溶剂、水溶液或空气/气体进行灭菌的理想选择。许多样品制备方法都指定使用Millex过滤器,原因是它们无以伦比的质量及一致性。Millex过滤器不仅具有最小的滞留体积和较快的流速,而且还能耐受较高的工作温度,并与多种样品和溶剂化学相容,对可提取杂质的漏滤率很低。Millex过滤器是在自动控制的环境中按照最高质量标准生产的。无菌器械附有质量证书,所选器械标记用于医疗用途。
應用
一个33mm直径的无菌针头式过滤器,带有0.45 μm孔径的混合纤维素酯滤膜。每包50个。
澄清水、缓冲液或水溶液
特點和優勢
特点 & 优点:
  • 根据膜类型、外壳和验证等级定制各种应用
  • 专用过滤器单元可保护血液透析传感器免受血液和水分的侵害,并用于真空管线保护
  • 低浸提物和低吸收膜可最小化样品损失
  • 更快的流速和更高的工作压力用于高性能需求
对水溶液、有机溶剂和气体进行灭菌,过滤高价值蛋白质或小分子成分
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤
  • 应用:无菌过滤
  • 预期用途:少量水溶液的灭菌
  • 使用说明:请参阅《Millex 针式过滤器用户指南》中的使用说明部分
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3