主要文件
SVLP09050
Millipore
PVDF 膜过滤器,孔径5.0 μm
Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
别名:
Durapore®膜过滤装置, 5.0 µm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品SVLP09050监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
PVDF membrane
plain filter
white filter
质量水平
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Durapore®
Millipore
参数
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直径
90 mm
过滤器直径
90 mm
厚度
160 μm
重量萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基质
Durapore®
孔径
5.0 μm pore size
70 % porosity
泡点
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
运输
ambient
一般描述
Durapore®滤膜流量和吞吐量大,溶出物少,化学相容性广泛。亲水性Durapore膜相对于尼龙、硝酸纤维素或PTFE膜所结合的蛋白要少得多。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性类型)来满足您的应用需要
- Durapore膜过滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
滤器类型:网式过滤器
滤器编码:SVLP
应用
  • 澄清过滤生物溶液
  • 颗粒监测
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13