Merck
P1938
Millipore
过滤膜,Durapore® PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
製造商/商標名
Millipore HVLP04700
Millipore HVLP4700
直徑
47 mm
孔徑
0.45 μm pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Durapore 亲水膜是澄清蛋白质溶液的理想选择。蛋白质结合约为 1 μg/cm2,比尼龙、硝酸纤维素或 PTFE 低两个数量级。
可高压灭菌至 135°C。
优异的化学相容性(酮、酯、胺、三氟乙酸除外)。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany