主要文件
SVHVL10RC
Millipore
Millipore® Sterivex压力过滤器
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, capacity 1000 mL, pack of 15 ea
别名:
Sterivex-HV压力过滤装置
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
材料
Eastar housing
PVDF membrane
品質等級
無菌
sterile
產品線
Sterivex
特點
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
包裝
pack of 15 ea
參數
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
技術
sterile filtration: suitable
高度
82 mm
容量
1000 mL
直徑
1.7 cm
過濾面積
10 cm2
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male Luer-Lok® outlet fitting
運輸包裝
ambient
一般說明
-Sterivex 过滤装置过滤装置与注射器、蠕动泵或压力罐配合使用。它们消除了与换瓶或移液相关的污染。
-Sterivex 装置可以将液体过滤到几乎任何储存容器中。这些装置可以有几种不同的出口连接供您选用(见表格)。
-Sterivex 过滤装置可以处理的体积高达 1,000 mL 或 2,000 mL,这取决于装置中使用的滤膜类型。有各种不同的滤膜可供选用。
- Sterivex 压力过滤装置的过滤器除菌体积高达 1,000 mL 或 2,000 mL(处理能力取决于装置中所使用的滤膜类型)。Sterivex 过滤器具有三种不同的滤膜选择以及几种不同的出口连接,因此几乎适用于任何工作流,并过滤到几乎任何储存容器。Sterivex 过滤器与注射器、蠕动泵或压力罐配合使用,消除了与倾倒或移液相关的污染。
特点 & 优势:
-可以与多种压力装置配用,包括注射器、蠕动泵和压力罐
-可以配用多种类型的滤膜,以适合您的应用要求,处理能力高达2 L
应用:
水溶液的除菌
應用
仅用于研究
0.45 µm孔径,PVDF膜,带 Luer 出口,伽马射线辐照,无菌
原則
压力
外觀
色码:透明
準備報告
灭菌方法
伽马射线
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤
  • 应用:无菌过滤
  • 预期用途:使用正压的大容量过滤
  • 使用说明:请参阅Sterivex用户指南的使用说明部分
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.