材料
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
品質等級
描述
0.45 µm pore size, 33 mm diameter, Millex-GP PES Millipore Express® membrane, hydrophilic
無菌
non-sterile
產品線
Millex®
特點
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex®
參數
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
高度
27 mm
直徑
33 mm
過濾面積
4.5 cm2
容積
100 mL
顏色
green
基質
Millipore Express®
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
起泡點
≥2 bar, air with water at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
• 带有Millipore Express PLUS聚醚砜(PES)膜的非无菌Millex针头式过滤器可快速过滤水性和温和的有机溶液。
• 提供0.22 µm和0.45 µm孔径和两种直径,以适应您的应用需要
• 低蛋白结合率,以最小化与样品的相互作用并最大化回收
• 聚丙烯外壳,提供低水平的浸提物和广泛的化学相容性
多种包装尺寸可用:
SKU以NS结尾(------NS):50个/包
以 NL(------- NL)结尾的SKU:100个/包
以 NB(-------NB)结尾的SKU:250个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
应用:
缓冲液过滤,水溶液澄清
包裝
規格
外觀
法律資訊
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
商品
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
OTM-45方法监测空气中PFAS的数据和推荐过滤产品。
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.