一般說明
这些带有Luer尖端的聚丙烯注射器可以与任何尺寸的针头一起使用。这些一次性注射器的刚性聚乙烯柱塞尺寸略微偏大,从而在半柔性PP筒的壁上形成紧密密封,并且可提供非常平滑的拉伸。未添加污染润滑剂。
除散装包装产品外,注射器均单独包装(无菌);散装都以塑料袋(非无菌)包装提供。
单独订购针头。
除散装包装产品外,注射器均单独包装(无菌);散装都以塑料袋(非无菌)包装提供。
单独订购针头。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials