Key Documents
SLHVR33RS
Millipore
Millex® PVDF针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
别名:
0.45 μm PVDF针式过滤器, Durapore® PVDF针式过滤器, Millex-HV针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
modified acrylic housing
品質等級
無菌
γ-irradiated
sterile
產品線
Millex®
特點
hydrophilic
包裝
pk of 50
製造商/商標名
Millex® SLHVR33RS
參數
≥300 mL/min water flow rate
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
技術
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
高度
27 mm
直徑
33 mm
容積
100 mL
顏色
yellow
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm
輸入
tissue culture medium
aqueous solution(s)
起泡點
≥22 psi, water
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
相关类别
一般說明
Millex® 无菌针式过滤器是对有机溶剂、水溶液或空气/气体进行灭菌的理想选择。许多样品制备方法都指定使用Millex过滤器,原因是它们无以伦比的质量及一致性。Millex过滤器不仅具有最小的滞留体积和较快的流速,而且还能耐受较高的工作温度,并与多种样品和溶剂化学相容,对可提取杂质的漏滤率很低。Millex过滤器是在自动控制的环境中按照最高质量标准生产的。
應用
组织培养基、蛋白质溶液或水溶液除菌
特點和優勢
  • 针对膜类型、外壳和确认率为各种应用量身定制
  • 低可提取物和低吸附膜,实现最少的样品损失
  • 更快的流速和更高的操作压力满足高性能需求
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany