主要文件
SLGVM33RS
Millipore
Millex-GV 过滤器(无菌)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
别名:
Millex (33 mm) Sterile Filter Unit with Durapore® Membrane
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
物料
PVDF membrane
modified acrylic housing
质量水平
无菌性
sterile; γ-irradiated
产品线
Millex
特点
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
制造商/商品名称
Millex
参数
≥40 mL/min water flow rate
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
直径
33 mm
过滤面积
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
体积
100 mL
孔径
0.22 μm pore size
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
运输
ambient
一般描述
Millex-GV 过滤器(无菌)可用作针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的灭菌和澄清。
应用
  • 临床获益:去除临床用溶液中大于滤膜额定孔径的微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末。
  • 医院药房:在加药配液时,对小体积的蛋白药物、诊断成像剂、化疗药物、水溶液或水进行无菌过滤和/或澄清。
  • 患者直接护理:对硬膜外麻醉剂、其他液体麻醉剂以及眼科、耳科和其他外科手术中使用的冲洗液进行灭菌和/或去除微粒。
特点和优势
  • 滤膜 的双向支持
  • 去除大于滤膜额定孔径的 微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末
  • 一次性、无热原、无毒
  • 封装在改性丙烯酸共聚物 (MMA) 外壳中的 聚偏二氟乙烯 (PVDF) 薄膜过滤器
  • 与大多数水溶液兼容
  • 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他说明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany