主要文件
SLFGN25VS
Millipore
Millex排气口,带针头(无菌)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
别名:
Millex-25 0.2 µm Hydrophobic Vent Filter Unit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
物料
PTFE membrane
PVC housing
stainless steel needle
质量水平
无菌性
sterile; ethylene oxide treated
产品线
Millex
特点
CE compliant
hydrophobic
medical device
制造商/商品名称
Millex
参数
2 bar max. inlet pressure (29 psi)
45 °C max. temp.
直径
25 mm
过滤面积
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
61 mm , including needle
基质
Fluoropore®
孔径
0.2 μm pore size
配件
female Luer-Lok® inlet
outlet needle
运输
ambient
一般描述
Millex 带针头通气过滤器(无菌)是一种医疗设备,可用作医疗设备和药物混合应用的气体通气过滤器。
应用
2 L 及以下西林瓶和瓶子的无菌排气。
特点和优势
  • 一次性使用,无热原、无毒
  • 包含一个封装在聚氯乙烯 (PVC) 外壳中的 0.2 μm 疏水性 Fluoropore™ 薄膜过滤器
  • 设备的疏水膜阻止水溶液过滤通过
  • 与大多数气态溶液兼容
  • 经 CE 认证
其他说明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律信息
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany