主要文件
SCT142
Sigma-Aldrich
BioTracker 488绿色细胞骨架微管染料
Live cell imaging microtubule dye for imaging the cytoskeleton of living cells
别名:
Live cell imaging probe
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.47
价格与库存信息目前不能提供
技術
cell based assay: suitable
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
ambient
一般說明
细胞骨架蛋白,例如肌动蛋白和微管蛋白,在细胞结构和运动中起重要作用。细胞骨架蛋白失调与癌症转移和疾病有关。紫杉醇可通过与聚合的微管蛋白结合以稳定微管,抑制有丝分裂。BioTracker细胞骨架微管染料是紫杉醇类荧光化合物,由于吸附亲和力降低,对微管运动和细胞分裂的破坏性更弱一些。
BioTracker细胞骨架微管染料是可透过细胞的绿色荧光紫杉醇探针,用于活细胞中细胞骨架微管的成像。染色快捷、简单、灵敏,可使用FITC通道检测。本品同时提供1瓶维拉帕米(100mM),一种外排泵抑制剂,可促进某些细胞的探针保留和染色。
光谱特性
激发: 500nm
发射:515nm
應用
活细胞微管染料,用于活细胞的细胞骨架成像
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
研究类别
细胞信号传导
成分
1) BioTracker 488绿色细胞骨架微管染料,1管×50µL,1000X DMSO溶液,CS224593
2) 盐酸维拉帕米,1管×100µL,100mM DMSO溶液,CS224592
品質
光谱性质
激发: 500nm
发射:515nm
外觀
液体
儲存和穩定性
将BioTracker 488细胞骨架微管染料储存在2-8ºC。避光保存。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
访问文档库
Questions
  1. Would it be advisable to employ any form of stimulus to induce microtubular organization in cancer cells when treating them with our drug to inhibit migration and analyze cytoskeletal changes, given that we have acquired the green microtubule dye?
    1 answer
    1. This dye can be helpful in visualizing the microtubules of a cell. If you are studying a cancer cell line, then the natural dynamics of the microtubules will occur as the cells go through their cycle and divide. It's worth considering whether you want to add an agent to induce mitosis further, especially as you are trying to see the effects of a drug on this mechanism as it occurs.