主要文件
SCT025
Sigma-Aldrich
BioTracker 519 Green β-Gal染料
Live cell imaging dye for β-galactosidase (β-gal) used to detect LacZ reporter gene expression and cellular senescence (SA-β-gal).
别名:
B-galactosidase probe, Beta galactosidase probe, Live cell β-Gal probe, Live cell imaging probe
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
价格与库存信息目前不能提供
技术
cell based assay: suitable
检测方法
fluorometric
运输
ambient
一般描述
β-半乳糖苷酶,也称为β-半乳糖,是一种糖苷水解酶,可通过破坏糖苷键催化β半乳糖苷酶水解成单糖。β--半乳糖是分子生物学中常用的报告标记物,以通过显色X-半乳糖监测基因表达。β-半乳糖还可用于测定细胞衰老(SA-β-半乳糖)。
BioTracker 519 Green β-Gal染料是一种荧光探针,用于检测活细胞中的β-半乳糖苷酶。它可用于荧光成像以及与lacZ转染的细胞和组织的筛选,并可用于细胞衰老的测定。其他应用包括通过荧光成像进行基因分析、监测转染效率,以及研究基因启动子或增强子元件等。该染料可在3%多聚甲醛固定前后染色表达HEK293细胞的LacZ。
光谱特性
吸收波长:497nm
发射波长:519nm
应用
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
研究类别
细胞成像
外形
冻干
储存及稳定性
在-20°C下储存 BioTracker 519 Green β-Gal染料,加干燥剂并避光
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3