Merck
所有图片(4)
主要文件
SCT011
Sigma-Aldrich
LuminiCell Tracker 670-细胞标记试剂盒
Biocompatible organic fluorescent nanoparticles (AIEDots) that can be used to label cells for long term cell tracking and cell tracing in vitro and in vivo experiments.
别名:
AIEDots Cell Tracker Dye, AIE Live Cell Fluorescent Dye, Fluorescent Cell Tracking Dye, Live Cell Fluorescent Nanoparticles
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
质量水平
技术
cell culture | mammalian: suitable
检测方法
fluorometric
运输
ambient
一般描述
吸光度最大值:510nm
发射最大值:670nm
建议过滤器:
激发:458/488/543nm
发射:670-800nm
荧光探针和量子点的长期无创细胞跟踪对于生命科学和生物医学工程具有重要意义。当前用于荧光标记细胞的方法受到信号持续时间短,背景自发荧光高或使用GFP进行长时间分子克隆操作的限制。LuminiCell Trackers<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 是基于聚集诱导发射技术的生物相容性有机荧光纳米颗粒,称为AIEDots。聚集诱导发射(AIE)分子以与其他常见荧光团(量子点,GFP)相反的方式发射荧光。螺旋桨形的AIE荧光剂在溶液中不发射,但在聚集体形成时变为高荧光。由于这些差异,LuminiCell Trackers<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 具有非常高的荧光强度,并且信号猝灭最小,从而可以在体外长达10天,在体内长达21天进行活细胞荧光标记。这些特性使其成为长间隔活细胞生物成像实验的最佳候选者。
Luminicell Tracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-670 细胞标记试剂盒包含带有TAT序列的红色荧光AIEDot纳米颗粒。这些纳米颗粒可用于荧光标记细胞,以进行长期的细胞追踪和追踪实验。
功能和优势
● 更亮:比其他细胞标记技术亮10倍
● 光稳定性:3倍更长的荧光,无信号猝灭
● 生物相容性:用于生物应用的无毒有机纳米颗粒
● 快速方案:易于使用的方案在4小时内标记细胞
质量
吸光度:510+/-5nm
浓度:180-220nM
荧光:665+/- 10nm
670nm下的亮度:≥1.7X10^7 M-1cm-1
细胞试验:HeLa细胞荧光
外形
20 nM溶于0.5 mL PBS,pH 7.4
储存及稳定性
接收后在-2-8°C下储存。在室温或水浴中解冻。 不可冷冻。
注意:在运输过程中,由于纳米颗粒聚集,可能会形成一些颗粒。 为了使颗粒回到溶液中,使用前将装有LuminiCell Tracker的小瓶超声处理3次,每次1分钟。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Shiying Liu et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(19), 11925-11933 (2016-04-29)
Mesenchymal stem cells (MSCs) have proved to be a promising and abundant cell source for tissue and organ repair in regenerative medicine. However, the cell fate, distribution and migration of these transplanted cells are still unclear due to the limited
Kai Li et al.
Scientific reports, 3, 1150-1150 (2013-01-30)
Long-term noninvasive cell tracing by fluorescent probes is of great importance to life science and biomedical engineering. For example, understanding genesis, development, invasion and metastasis of cancerous cells and monitoring tissue regeneration after stem cell transplantation require continual tracing of
Aggregation-Induced Emission: Together We Shine, United We Soar!
Ju Mei et al.
Chemical reviews, 115(21), 11718-11940 (2015-10-23)
商品
可用于标记细胞和脉管系统以进行长期活细胞跟踪和追踪实验的生物相容性有机荧光纳米颗粒(AIE Dots)。
Biocompatible organic fluorescent nanoparticles (AIE Dots) that can be used to label cells and vasculature for long-term live cell tracking and tracing experiments.