制造商/商品名称
Chemicon®
一般描述
本产品预期与TRAPEZE™ 端粒酶检测试剂盒(目录# S7700)、TRAPEZE XL端粒酶检测试剂盒(目录# S7707)和TRAPEZE ELISA端粒酶检测试剂盒(目录# S7750)的组件配合使用。推荐的Taq聚合酶:必须是非校对的,没有核酸外切酶活性并且能够“热启动”。 建议使用钛Taq,铂 Taq。
提供的材料
每瓶S7701 TRAPEZE阳性对照细胞团块包含一百万个细胞,团块到微量离心管底部。
提供的材料
每瓶S7701 TRAPEZE阳性对照细胞团块包含一百万个细胞,团块到微量离心管底部。
应用
使用说明
1.将细胞团块重悬于200 μl 1X CHAPS裂解缓冲液中。
2.在冰上孵育混悬液30分钟。
3.在微量离心机中于4°C下以12,000 X g旋转样品20分钟。
4.转移160 μl上清液至新管中。
5.将剩余的提取液分装并在干冰上速冻,在-75°C至-85°C下保存。每次使用后,TRAP测定的提取物应在干冰上速冻。 等分试样不应冻融超过5次,以避免端粒酶活性损失。此外,等分可降低污染风险。
6.根据试剂盒手册,每个TRAP测定使用1000个细胞当量(2 μl的1:10稀释液)。
1.将细胞团块重悬于200 μl 1X CHAPS裂解缓冲液中。
2.在冰上孵育混悬液30分钟。
3.在微量离心机中于4°C下以12,000 X g旋转样品20分钟。
4.转移160 μl上清液至新管中。
5.将剩余的提取液分装并在干冰上速冻,在-75°C至-85°C下保存。每次使用后,TRAP测定的提取物应在干冰上速冻。 等分试样不应冻融超过5次,以避免端粒酶活性损失。此外,等分可降低污染风险。
6.根据试剂盒手册,每个TRAP测定使用1000个细胞当量(2 μl的1:10稀释液)。
本产品预期与TRAPEZE端粒酶检测试剂盒、TRAPEZE XL端粒酶检测试剂盒 & TRAPEZE ELISA端粒酶检测试剂盒的组件配合使用。
研究类别
全部
全部
包装
1X10(e6) 细胞
储存及稳定性
必须在-75°C至-85°C下储存。 作为细胞团块储存的标本中的端粒酶在此温度下稳定数年。一旦制备细胞提取物(在1X CHAPS裂解缓冲液中),如果未经历超过5次冻融循环,则其可稳定保存1年
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TRAPEZE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
A M Zahler et al.
Nature, 350(6320), 718-720 (1991-04-25)
The ends or telomeres of the linear chromosomes of eukaryotes are composed of tandem repeats of short DNA sequences, one strand being rich in guanine (G strand) and the complementary strand in cytosine. Telomere synthesis involves the addition of telomeric