主要文件
SAB4502954
Sigma-Aldrich
抗 TGFβ1 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
CED, DPD1, TGF-β1, 进行性, 骨干发育不良 1
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$704.00
$704.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 μG
$704.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$704.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44 kDa
种属反应性
mouse, rat, human
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TGFB1(7040)
一般描述
TGFβ1(转化生长因子 β1)基因定位于人类染色体 19q13.2。
抗 TGFβ1 抗体检测内源性总 TGFβ 水平1 蛋白。
免疫原
抗血清是针对合成的人转化生长因子 β1 肽。
免疫原范围: 336-385
应用
兔抗 TGFβ1 C 端抗体可用于免疫组化和蛋白质印迹分析。[1]
生化/生理作用
TGF β1 (转化生长因子 β1)介导细胞活力、增殖、上皮间质转化并促进血管生成。TGF β1控制细胞凋亡、器官发育和骨形成过程。
特点和优势
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外形
兔 IgG 溶于磷酸盐缓冲盐水(不含 Mg2+ 和 Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fucoidan exerts protective effects against diabetic nephropathy related to spontaneous diabetes through the NF-?B signaling pathway in vivo and in vitro.
Wang Y
International Journal of Molecular Medicine, 35(4), 1067-1073 (2015)
Analysis of polymorphic TGFB1 codons 10, 25, and 263 in a German patient group with non-syndromic cleft lip, alveolus, and palate compared with healthy adults.
Stoll C
BMC Medical Genetics, 5:15, 1-9 (2004)
CD44v6 promotes ?-catenin and TGF-? expression, inducing aggression in ovarian cancer cells.
Wang J
Molecular Medicine Reports, 11(5), 3505-3510 (2015)
Loss-of-function of miR-142 by hypermethylation promotes TGF-?-mediated tumour growth and metastasis in hepatocellular carcinoma.
Yu Q
Cell Proliferation, 50(6) (2017)
Ken Yoshida et al.
Stem cells translational medicine, 7(12), 893-905 (2018-10-01)
Serum used in culture medium brings risks of immune reactions or infections and thus may hinder using ex vivo expanded mesenchymal stem cells (MSCs) for medical treatment. Here, we cultured MSCs in a serum-free medium (SF-MSCs) and in a medium