文件
S2GVT05RE
Millipore
Millipore® Steritop®真空瓶顶过滤器
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
别名:
SCGVT05RE, Steritop Quick Release-GV 无菌真空过滤系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質等級
無菌
sterile; irradiated
產品線
Steritop®
特點
hydrophilic
包裝
pack of 12 ea
參數
max. temp. at 45 °C
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技術
sterile filtration: suitable
高度
148 mm
容量
500 mL
直徑
12.5 cm
過濾器直徑
73 mm
過濾面積
40 cm2
漏斗容量
500 mL
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
運輸包裝
ambient
一般說明
该产品直接替代SCGVT05RE
采用Stericup®和Steritop®过滤系统可以轻松自信地完成过滤工作。
Stericup®和Steritop®真空无菌过滤器设备采用可靠的高性能膜,可实现实验室试剂、缓冲液和培养基的最佳无菌过滤操作。 这些设备将良好的流速和处理量与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup ® 500mL瓶顶 0.22 μm 孔径聚偏氟乙烯(PES)膜 过滤器装置可用于带开口的瓶,设计用于真空应用。
應用
Stericup® 和Steritop®是为了减少起泡和蛋白质变性 同时最大程度提高流速而设计,可用于水溶液(如组织培养基和生物体液) 的无菌真空过滤。
  • 组织培养基 +/- 添加剂
  • 缓冲液
  • 生物溶液
对于 供研究使用
特點和優勢
Steritop ®过滤器漏斗上的产品标识清楚地 显示了膜特性,包括组成和孔径, 可用于快速选择适合应用的产品。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany