材料
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質等級
無菌
sterile; irradiated
產品線
Stericup®
特點
hydrophilic
包裝
pack of 12 ea
參數
45 °C max. temp.
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技術
sterile filtration: suitable
高度
120 mm
容量
150 mL
直徑
12.5 cm
過濾器直徑
73 mm
過濾面積
40 cm2
漏斗容量
150 mL
基質
Express PLUS™
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
運輸包裝
ambient
一般說明
该产品直接替代SCGPU01RE
采用Stericup®和Steritop®过滤系统可以轻松自信地完成过滤工作。
Stericup ®和Steritop ®无菌过滤器设备采用可靠的高性能膜,可实现实验室试剂、缓冲液和培养基的最佳无菌过滤操作。这些设备将良好的流速和处理量与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup® 0.22 μm 孔径孔径聚醚砜(PES)膜过滤器装置结合了150 mL 瓶口过滤器和150 mL接收瓶和瓶盖,便于加工和储存。
Stericup ®和Steritop ®无菌过滤器设备采用可靠的高性能膜,可实现实验室试剂、缓冲液和培养基的最佳无菌过滤操作。这些设备将良好的流速和处理量与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup® 0.22 μm 孔径孔径聚醚砜(PES)膜过滤器装置结合了150 mL 瓶口过滤器和150 mL接收瓶和瓶盖,便于加工和储存。
應用
Stericup® 和Steritop®统是为了减少起泡和蛋白质变性同时最大程度提高流速而设计,可用于水溶液(如组织培养基和生物体液)的无菌真空过滤。
- 组织培养基 +/- 添加剂
- 缓冲液
- 生物溶液
仅供研究使用
特點和優勢
- Quick Release 过滤器漏斗旋转四分之一圈即可从接收瓶上拆下。—减少溢出的可能性,并且在实验台或通风橱中更容易操作。
- Steritop® 过滤器漏斗的Bold产品标识清楚地显示了膜特性,包括组成和孔径,可用于快速选择适合应用的产品。
- 密封盖配有法兰并进行改良以便在潮湿和干燥条件下均能握紧—可触摸塞确保牢固的密封。不用担心灭菌的内容物可能受污染或溢出。
- 接收瓶上充足的磨砂书写表面和更浅的瓶盖颜色便于清楚标识,以改善易读性并减少不可读的污迹。.
- 密封盖位于侧面以防污染风险。
- 接收瓶可堆叠以节省储存空间。
法律資訊
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
其他客户在看
商品
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
相关内容
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.