主要文件
RX0090
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6 G
Used as a dye and a fluorescent probe
别名:
Rhodamine 6 G, Basic Red 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H31ClN2O3
CAS号:
分子量:
479.01
颜色索引号:
45160
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116121
EC索引号:
213-584-9
表单
solid
mp
215 °C
λmax
525-530 nm
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
运输
ambient
储存温度
10-30°C
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H
InChI key
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Color: Red
Extinction coefficient: 69900 min
Form: Powder
Loss on drying: 5% max
Wavelength of max. absorbance: 525-530nm
pH of a 1% aqueous solution:
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1