主要文件
RDHSTAND1
Milli-Q
远程分配器支架
For Direct-Q® and Synergy® remote systems
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
SB.51
价格与库存信息目前不能提供
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
一般說明
多用途远程分配器,由该支架支撑时,可以放置在距离水纯化单元最远2米的工作台上。
應用
用于Direct-Q®或Synergy®远程系统。提供支架,用于将远程分配器放置在实验室工作台上。
法律資訊
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany