主要文件
PX1565
Supelco
磷酸钾 一元
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
prim.-磷酸钾, 磷酸二氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KH2PO4
CAS号:
分子量:
136.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-913-4
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
meets USP/NF
方案
≥99% (acidimetric)
表单
crystals
杂质
≤0.01% Insoluble matter
缺失
≤ 0.2% loss on drying, 105°C
颜色
white
pH值(酸碱度)
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解性
soluble 208 g/L
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
痕量阳离子
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析说明
Assay (acidimetric)99.0% minChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying (105°C)0.2% maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxpH of a 5% solution at 25°C4.1-4.5
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1