Merck
1551139
USP
磷酸二氢钾
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
磷酸钾 一元, prim.-磷酸钾, 磷酸二氢钾
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$627.00
$627.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$627.00
About This Item
线性分子式:
KH2PO4
CAS号:
分子量:
136.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$627.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
monobasic potassium phosphate
制造商/商品名称
USP
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照发行药典的发行和规定提供。支持本产品的所有信息,包括安全数据表和任何产品信息传单,都是在发行药典的授权下开发和发布的。有关更多信息和支持,请访问发行药典的网站。
应用
磷酸二氢钾USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
EPA Method 547 outlines the analysis of glyphosate in drinking water by direct aqueous injection HPLC, post column derivatization, and fluorescence detection