文件
PX0996
Supelco
o-Phosphoric Acid
85% HPLC, Meets ACS Specifications
别名:
正磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3PO4
CAS号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
product name
磷酸, Meets ACS Specifications
蒸汽密度
3.4 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
形狀
viscous liquid
濃度
85% phosphoric acid
雜質
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Insoluble matter
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.001% Volatile acids (as acetic acid)
≤0.002% Antimony (Sb)
≤0.002% Calcium (Ca)
≤0.002% Magnesium (Mg)
≤0.003% Iron (Fe)
≤0.005% Potassium (K)
≤0.025% Sodium (Na)
≤0.5 ppm Arsenic (As)
≤0.5 ppm Manganese (Mn)
≤3 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Nitrate (NO3)
顏色
APHA: ≤10
pH值
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 254 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Meets ACS Specifications
PX0996-6 is packaged in poly coated glass bottles
其他說明
浓磷酸大约为 85% H3PO4(水溶液)。
分析報告
Antimony (Sb)0.002% maxArsenic (As)0.5ppm maxAssay85.0% minCalcium (Ca)0.002% maxChloride (Cl)3ppm maxColor (APHA)10 maxFormClear syrupy liquidHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.001% maxIron (Fe)0.003% maxMagnesium (Mg)0.002% maxManganese (Mn)0.5ppm maxNitrate (NO3)5ppm maxPhosphorous or hypophosphorous acidTo pass testPotassium (K)0.005% maxReducing substancesTo pass testSodium (Na)0.025% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance at 220 nm (1M, 1cm, water)0.05AU maxUV Absorbance at 254 nm (1M, 1cm, water)0.04AU maxUV Absorbance at 300 nm (1M, 1cm, water)0.02AU maxVolatile acids (as acetic acid)0.001% max
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1