等級
ACS reagent
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽壓力
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥85% H3PO4 basis (by NaOH, titration)
形狀
liquid
濃度
≥85 wt. % in H2O
技術
NMR: suitable
雜質
reducing substances, passes test
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
顏色
APHA: ≤10
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
As: ≤1 ppm
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Mn: ≤0.5 ppm
Na: ≤0.025%
Sb: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES 字串
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SRC(6714)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为31P核磁共振波谱分析人脑白质脂质组成的外部标准。
- 31P NMR波谱作为组蛋白H4酸不稳定磷酸化的外部标准。
- 作为参考标准,通过反应前和反应后质谱31核磁共振和傅里叶变换红外光谱法研究二氧化硅/氧化铝负载的磷酸钠上存在的表面物质。
- 作为催化剂在一系列表面改性和未改性的ZSM-5上(623K)苯乙酸酯的气相弗里斯重排。
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1