主要文件
PX0398
Supelco
高氯酸
OmniTrace Ultra
别名:
PCA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HClO4
CAS号:
分子量:
100.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
价格与库存信息目前不能提供
等级
for inorganic trace analysis
质量水平
方案
70%
表单
liquid
浓度
≥70-90% in perchloric acid
pH值(酸碱度)
at 20 °C- (68 °F)( strongly acid)
沸点
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
溶解性
soluble (Water: Soluble)
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
靶器官
Thyroid
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1