主要文件
P3B010A01
Millipore
带 Biomax® 膜的 Pellicon® 3 盒式滤膜包
10kDa, A Screen, 0.11 m2
别名:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 10 kDa Membrane, A screen, 0.11 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031623
价格与库存信息目前不能提供
物料
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
质量水平
特点
holdup volume 9 mL (in feed channel)
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技术
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
2.3 cm (0.90 in.)
长度
20.6 cm (8.1 in.)
宽度
5.6 cm (2.2 in.)
膜面积
0.11 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Biomax® (Membrane)
孔径
10 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
1-14
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 3过滤装置是技术领先、高性能的超滤膜包,非常适合现今’的高浓度的治疗用抗体,能耐受较高的操作压力、温度并可满足苛刻清洗要求。
Pellicon® 3装Biomax®膜的盒式膜包非常适合过滤单克隆抗体和含有白蛋白、激素、疫苗和生长因子的溶液。
P3B010A01 Pellicon® 3超滤膜包装有Biomax® 10膜,孔径10 kDa NMWCO,大小2.3 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L)。
特点和优势
  • 坚固&可靠–非常适合当今要求更高的过滤工艺
  • 高性能–具有优异的分辨率、产量和抗背压性能
  • 最佳的产品回收率–得益于成熟的膜技术
  • 无空隙技术–尖端的膜几乎解决了任何分离难题
  • 无缺陷,优异的附着力–Ultracel®使用铸造在微孔基底上的复合膜
  • 自动化制造–提供无与伦比的性能、一致性和可靠性
  • 易于安装 & 维护-安装和维护简单
其他说明
这些产品是在遵守良好生产规范的工厂中生产的。
分析说明
可提取物质量:在受控室温下在水中放置24小时后称量
法律信息
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们