主要文件
MXSMTLP48
Millipore
Milliflex®预填充培养基板
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, for heterotrophic bacteria, pack of 48, suitable for bioburden testing
别名:
含有聚山梨酯80和卵磷脂的胰蛋白酶大豆琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
价格与库存信息目前不能提供
Agency
International standards
质量水平
无菌性
aseptically filled
表单
plate (pre-poured agar)
保质期
12 mo.
特点
ready-to-use
组成
Lecithin
Polysorbate 80
包装
cassette of 10 mL
pack of 48
制造商/商品名称
Milliflex Oasis®
颜色
clear tan to light amber
输入
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH值(酸碱度)
7.3±0.2 (25.0 °C)
适用性
suitable for (suitable for solid cultivation)
heterotrophic bacteria
应用
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® System
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Milliflex®培养皿为可直接使用琼脂培养基,可与Milliflex®或Milliflex Oasis®系统配合使用,可方便、快速、可靠地进行生物负荷检测。预充琼脂培养皿有助于简化微生物污染检测工作流程,并提供质量保证,避免外源性污染风险。每个平板为3件式组件,包含约10 mL培养基。胰蛋白酶大豆琼脂是一种用于培养和分离多种细菌、酵母菌和霉菌的复杂培养基。在培养基中添加中和剂,如卵磷脂和聚山梨酯80,以分别中和季铵化合物和取代酚类消毒剂。
应用
预充胰大豆琼脂的Milliflex® Cassette用于生物负荷测试和一般微生物分析。它通常用于确定容器、设备和表面的卫生效率,以及水混溶化妆品。广泛应用于制药、化妆品和酿造工业。
培养基
胰酶大豆,含聚80和卵磷脂
分析说明
QC微生物
大肠埃希菌(ATCC 25922)
金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)
目标微生物:异养微生物
菌落外观透明至乳白色,有些可能产生色素
法律信息
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2