主要文件
MXSMCSP48
Millipore
Milliflex®预填充培养基板
Sabouraud Dextrose Agar, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
别名:
含氯霉素的沙氏葡萄糖琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Agency
International standards
质量水平
无菌性
aseptically filled
表单
plate (pre-poured agar)
保质期
6 mo.
特点
ready-to-use
组成
Chloramphenicol
包装
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
制造商/商品名称
Milliflex Oasis®
颜色
clear light amberslightly opalescent
输入
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
pH值(酸碱度)
6.4±0.2 (25.0 °C)
适用性
suitable for (suitable for solid cultivation)
molds
yeasts
应用
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® System
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Milliflex®培养皿为可直接使用琼脂培养基,可与Milliflex®或Milliflex Oasis®系统配合使用,可方便、快速、可靠地进行生物负荷检测。预充琼脂培养皿有助于简化微生物污染检测工作流程,并提供质量保证,避免外源性污染风险。每个平板为3件式组件,包含约10 mL培养基。沙氏葡萄糖琼脂是用于各种酵母菌和霉菌培养和分离的复合培养基。葡萄糖支持真菌的生长。低 pH 值有利于′真菌生长并抑制样品中的污染细菌。培养基中还添加了氯霉素,以抑制伴随菌群的生长。
应用
预充沙氏葡萄糖琼脂的Milliflex®培养皿用于水的生物负荷检测和一般微生物分析,尤其是高纯水(电子、RO、蒸馏或纯化水)。广泛应用于制药、化妆品和酿造工业。
产品规格
美国药典 XXII 微生物限量测试
培养基
含氯霉素的沙氏葡萄糖
分析说明
目标微生物:酵母菌和霉菌
质量控制微生物
白色念珠菌 (ATCC 10231)
酿酒酵母 (ATCC 7754)
大肠杆菌 (ATCC 8739) 和干酪乳杆菌 (ATCC 393) 作为阴性对照
酵母菌产生白色奶油色菌落。霉菌为粗糙纹理和/或丝状
法律信息
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2