主要文件
MXQREAG48
Millipore
Milliflex® Quantum试剂
pkg of 48 tests, suitable for bioburden testing
别名:
荧光快速检测系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116130
NACRES:
NB.79
价格与库存信息目前不能提供
包装
pkg of 48 tests
质量水平
制造商/商品名称
Milliflex® Quantum
应用
bioburden testing
储存温度
2-8°C
一般描述
Milliflex® Quantum试剂是Milliflex® Quantum系统的一部分,它是一个方便、灵敏的平台,用于快速定量检测可过滤样品中的污染物。这种快速微生物学方法基于可培养活微生物的一种通用酶荧光染色。荧光染色程序是非破坏性的,可在阳性结果后鉴定微生物。因此,Milliflex® Quantum系统是一种快速可靠的微生物检测替代方案。
应用
Milliflex® Quantum试剂用于快速检查可过滤样品中的生物负荷,包括过程中和最终产品样品(药品和水)。该产品还被用于工业质量控制和水监测。
特点和优势
  • 非破坏性方法可以使用任何身份识别技术进行可靠的识别
  • 易于使用的系统与简单的工作流程需要最少的培训
  • 结果可与药典方法相媲美,验证速度更快,有利于快速检测
  • 经济、稳健的系统紧凑的硬件,可安装在任何实验室工作台上
法律信息
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
闪点(°F)
188.6 °F
闪点(°C)
87 °C