主要文件
MX1583C
Supelco
Molecular Sieve, Type 3A
bead size 4-8 mesh
别名:
Molecular Sieve
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23201100
价格与库存信息目前不能提供
表单
beads
珠子尺寸
4-8 mesh
颜色
tan
运输
ambient
储存温度
room temp
相关类别
一般描述
4-8 Mesh Beads
应用
4-8 Mesh Beads
for Drying
分析说明
Color: Tan
Form: Beads
Identification (potassium): To pass test
Mesh size (4-8): 80% min
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1