产品名称
Millistak+® HC Pod深层过滤器, X0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
物料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
质量水平
描述
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
32 cm (12.5 in.)
长度
62 cm (24.2 in.)
过滤面积
0.55 m2
杂质
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
输入
sample type liquid
电导率
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
过滤器级别
X0HC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
X0HC介质系列由多个等级密度层组成,优越的性能适合深层过滤或离心后的次级澄清。也可用于在下游处理步骤中保护色谱柱性能。Millistak+® Pod滤器拥有三种不同级别的过滤介质——DE、CE和HC,满足您过滤工艺中的不同需求。
Millistak+® POD系统适合各种初级和二级澄清应用,包括细胞培养物、离心后的酵母菌和大肠杆菌裂解液、大肠杆菌重折叠蛋白、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
使用方便
借助于Millistak+®新型POD过滤系统紧凑的模块化设计,您可提高生产力,并缩短批次时间。
POD过滤系统的安装和使用简便易行。独特的即用型接头和支架设计使POD过滤器与工艺管道相连更简便。该系统的独立性和即用性可保护操作者,防止生物污染,且无需维护以及清洗验证。
应用
特点和优势
- 残留体积小,从而获得较高的产品收率
- 过滤介质种类众多,应用于单层和多层滤器
- Millistak+®HC的双效介质可提高预过滤和压缩澄清步骤
- 灵活的模块化,使该产品处理量可由5L扩展至12000L或更高
- 专利的即用型设计,无需套筒、CIP或清洗验证
- 封闭独立的POD滤器可保护操作者,防止生物污染
- 结构坚固,易于使用及安装
- 产品结构紧凑,便于在狭窄空间使用
产品规格
钠:<14.1 mg/ft2
钙:<5.3 mg/ft2
镁:<3.9 mg/ft2
汞:<0.001mg/ft2
铬:≤0.001 mg/ft2
铝:<0.084 mg/ft2
钾:<4.2mg/ft2
铅:<0.001 mg/ft2
砷:<0.009mg/ft2
钴:≤0.001 mg/ft2
铁:<0.064 mg/ft2
锰: ≤ 0.124 mg/ft2
钛:<0.002 mg/ft2
锌: <0.046 mg/ft2
镍:<0.013
铜:<0.009
制备说明
1次高压蒸汽灭菌(123 ºC,60 min)
分析说明
法律信息
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
免费 - 注册下载