主要文件
MPVL06GH2
Millipore
无菌 Millipak-60 过滤单元 0.1 µm 1/4 in. HB/带灌注钟罩的 HB
sterile, Millipak® 60
别名:
Millipak®囊式过滤器,带Durapore® 0.1 µm滤膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
质量水平
无菌性
irradiated
sterile
产品线
Millipak® 60
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipak®
参数
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.9 L/min flow rate at 1.75 bar (ΔP)
25 °C max. temp.
30 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
技术
sterile filtration: suitable
过滤面积
300 cm2
入口接头直径
1/4 in.
出口接头直径
1/4 in.
杂质
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤2 mg/device
基质
Durapore®
孔径
0.1 μm
泡点
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
配件
inlet hose barb
outlet hose barb (with bell)
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
设备配置:Gamma Gold胶囊
包装
泡罩
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次90 min,123°C;不可在线蒸汽灭菌
分析说明
用水冲洗 ≥200 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
重量萃取物:200 mL 冲洗后在室温下于水中 24 小时使用灭菌装置
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany