文件
MPTA
Millipore
使用XCell SureLock®和其他兼容电泳槽时用于mPAGE®凝胶的适配器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105300
NACRES:
NA.56
等級
electrophoresis grade
包裝
pack of 2 ea
一般說明
使用XCell SureLock和其他兼容电泳槽时的mPAGE凝胶适配器。
  • 除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
應用
将这些适配器与XCell SureLock和其他兼容的电泳槽一起使用。使用Bio-Rad Mini-PROTEAN系统时不需要。
  • 蛋白质印迹法
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
XCell SureLock is a registered trademark of Life Technologies
访问文档库
商品
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
实验方案
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
相关内容
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.