Merck
MPGL10CL3
Millipore
可γ辐照 Millipak -100 过滤单元 0.22 µm 1-1/2 in.TC/TC
filtration area 500 cm2, matrix Durapore®
别名:
Millipak®囊式过滤器,带Durapore® 0.22 µm滤膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
价格与库存信息目前不能提供
物料
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
质量水平
无菌性
irradiated
non-sterile
灭菌适用性
gamma compatible
产品线
Millipak®
特点
gamma compatible
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipak®
参数
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
11 L/min flow rate at 2.8 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
50 L process volume
技术
sterile filtration: suitable
长度
5.1 in.
宽度
3.0 in.
直径
7.6 cm (3.0 in.)
过滤面积
500 cm2
入口接头直径
1.5 in.
出口接头直径
1.5 in.
杂质
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤2.5 mg/device
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm
泡点
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
配件
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
一般描述
设备配置:胶囊
包装
双层易开袋
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
在123°C下进行 90 分钟的 3 个高压灭菌循环;不能连续蒸汽灭菌
分析说明
用水冲洗 ≥200 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们