主要文件
MERSSTX00
Millipore
专用电极(仅适用于Millicell-96孔板),1对
Millicell-96 well plate specialized Electrodes for voltohmmeter readings.
别名:
Millicell Electrodes, Specialized Electrodes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
制造商/商品名称
Millicell®
输入
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
运输
ambient
一般描述
Millicell® ERS-2(电阻系统)可靠地测量培养物中上皮细胞的膜电位和电阻。该装置定性测量细胞单层健康状态以及定量测量细胞融合。每个电极头端上的银/氯化银(Ag/AgCl)颗粒测量电压。由于电极的尺寸较小,您可以轻松测量跨上皮电压和在微孔膜上生长的细胞的电阻。配件包括更换(固定)电极组、可调节电极组和与Millicell-96细胞培养嵌套板配合使用的专用电极组。
特点&优点:
- 安装在层流罩中的便携式仪器
- 测量不会损害无菌性或损坏膜上的细胞
- 在上皮细胞培养方案中广泛引用和建议
应用:
跨上皮电阻(TEER)的测量、细胞单层健康评估、融合的定量测量
应用
研究类别
细胞培养
法律信息
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13